About This Item
线性分子式:
Bi(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
CAS号:
分子量:
758.78
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
价格与库存信息目前不能提供
推荐产品
表单
solid
mp
89-99 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Bi](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3