Merck
372005
Sigma-Aldrich
3-[双(三甲基甲硅烷基)氨基]苯基氯化镁 溶液
1.0 M in THF
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 ML
$425.00
$425.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 ML
$425.00
About This Item
线性分子式:
[(CH3)3Si]2NC6H4MgCl
分子量:
296.24
Beilstein:
7706704
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$425.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
反应适用性
reaction type: Grignard Reaction
浓度
1.0 M in THF
沸点
67 °C
密度
0.954 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
C[Si](C)(C)N(c1cccc([Mg]Cl)c1)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H22NSi2.ClH.Mg/c1-14(2,3)13(15(4,5)6)12-10-8-7-9-11-12;;/h7-8,10-11H,1-6H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
WTHNLZGMHQKYRT-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险分类
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
10.4 °F - closed cup
闪点(°C)
-12 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)