369632
别名:
三氟甲磺酸-D, 氘代三氟甲磺酸
1 of 10
Sigma-Aldrich
347817
三氟甲磺酸
158534
176176
三氟甲磺酸酐
152005
三氟乙酸-d
471356
甲基磺酸
471283
三乙基胺
164798
三氟甲烷磺酰氯
117390
4-甲氧基苯甲酸
91737
402885
p-甲苯磺酸 一水合物
98 atom % D
liquid
162 °C (lit.)
1.708 g/mL at 25 °C (lit.)
M+1
[2H]OS(=O)(=O)C(F)(F)F
1S/CHF3O3S/c2-1(3,4)8(5,6)7/h(H,5,6,7)/i/hD
ITMCEJHCFYSIIV-DYCDLGHISA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Acids
Chemistry & Biochemicals
Stable Isotopes
Danger
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Respiratory system
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?