Merck
362735
Sigma-Aldrich
聚(4-乙烯基吡啶对甲苯磺酸盐)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C10H10 · C7H8O3S ·C7H7N)x
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
表单
solid
交联
2 % cross-linked with divinylbenzene
InChI
1S/C21H23N3.3C7H8O3S/c1-17(19-6-12-23-13-7-19)16-21(20-8-14-24-15-9-20)3-2-18-4-10-22-11-5-18;3*1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h4-15,17,21H,2-3,16H2,1H3;3*2-5H,1H3,(H,8,9,10)
InChI key
LSMFHWGJGDMHKB-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)