Merck
359076
Sigma-Aldrich
(2,2-二甲基丙基)苯
≥97%
别名:
新戊苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2C(CH3)3
CAS号:
分子量:
148.24
Beilstein:
2037544
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.488 (lit.)
沸点
185-186 °C (lit.)
密度
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H16/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,9H2,1-3H3
InChI key
CJGXJKVMUHXVHL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
(2,2-Dimethyl-1-propyl)benzene may be used in chemical synthesis.
象形图
Flame
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
123.8 °F - closed cup
闪点(°C)
51 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)