Merck
35840
Sigma-Aldrich
二氯乙酸甲酯
≥99%
别名:
NSC 2882, 二氯乙酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cl2CHCOOCH3
CAS号:
分子量:
142.97
Beilstein:
1747542
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.442 (lit.)
bp
143 °C (lit.)
mp
−52 °C (lit.)
密度
1.381 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C3H4Cl2O2/c1-7-3(6)2(4)5/h2H,1H3
InChI 密鑰
HKMLRUAPIDAGIE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
二氯乙酸甲酯与脂肪族 α-卤代醛进行碱催化缩合反应。已经报道了通过使用三氟甲磺酰氯氯化二氯乙酸甲酯。
應用
二氯乙酸甲酯可用于:
  • 双环氯环丙烷的非对映体合成
  • 作为丙烯酸甲酯或丙烯酸丁酯的原子转移自由基聚合过程中的双官能引发剂
  • 用作 CrCl2 诱导的醛烯化反应中的试剂
作为以下反应的反应物:
  • 与硝基(五氟硫烷基)苯的亲核取代反应
  • 叠氮化物-烷基卤化物的环加成反应和原子转移自由基的加成反应
  • 化学修饰 STn 抗原以增强合成碳水化合物疫苗
  • 芳烃与环醚和活性次甲基的三组分反应
  • 催化自由基卤代烷基化合成 neodysidenin
  • 合成对映体纯 3,4-二氨基酯或酰胺的加成反应
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
147.2 °F - closed cup
閃點(°C)
64 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
The Base-catalyzed Condensation of a-Haloaldehydes with Dichloroacetates.
Takeda A, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 45(4), 1217-1220 (1972)
Synthesis of telechelic polyacrylates with unsaturated end-groups.
Bielawski CW, et al.
Polymer, 44(13), 3721-3726 (2003)
Diastereoselective cyclopropanation of cyclic enones with methyl dichloroacetate anion.
Escribano A, et al.
Tetrahedron, 57(46), 9423-9427 (2001)
A highly stereospecific synthesis of (E)-a, ?-unsaturated esters.
Barma DK, et al.
Tetrahedron Letters, 45(30), 5917-5920 (2004)
Trifluoromethanesulfonyl chloride, a mild chlorinating agent.
Hosein Hakimelahi G and Just G.
Tetrahedron Letters, 20(38), 3643-3644 (1979)