Merck
357693
Sigma-Aldrich
2,2-二甲基琥珀酸酐
98%
别名:
3,3-Dimethyldihydrofuran-2,5-dione, Dihydro-3,3-dimethyl-2,5-furandione
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H8O3
CAS号:
分子量:
128.13
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
方案
98%
表单
solid
沸点
219-220 °C (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
密度
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CC1(C)CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C6H8O3/c1-6(2)3-4(7)9-5(6)8/h3H2,1-2H3
InChI key
ACJPFLIEHGFXGP-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
226.4 °F - closed cup
闪点(°C)
108 °C - closed cup
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)