Merck
348406
Sigma-Aldrich
聚乙烯醇
average Mw 13,000-23,000, 98% hydrolyzed
别名:
PVA
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 G
$94.60
500 G
$328.00
1 KG
$368.00
$94.60
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 G
$94.60
500 G
$328.00
1 KG
$368.00
About This Item
线性分子式:
[-CH2CHOH-]n
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
NACRES:
NA.23
$94.60
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
品質等級
形狀
powder or crystals
分子量
average Mw 13,000-23,000
降落球
3.5-4.5 cP, 4 % in H2O(20 °C)(lit.)
溶解度
H2O: soluble
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChI 密鑰
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
聚乙烯醇(PVA)是基于乙烯的水溶性聚合物,可用作无毒的表面活性剂。它还可作为生物可降解聚合物,掺入粘合剂、涂料、织物、陶瓷和化妆品中。它具有良好的透明度、化学抗性、韧性和抗静电性能。[1][2][3]
應用
聚乙烯醇可用于各种应用,包括:
  • 作为钛表面修饰用纳米颗粒稳定剂[4]
  • 制备超级电容用电解质[5]
  • 与碳纳米管 (CNT)形成复合物,用于薄膜器件和柔性电子系统。[6]
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Compostable Polymer Properties and Packaging Applications
Plastic Films in Food Packaging, 217-248 (2013)
Plastics Materials, 386-397 (1999)
Micro-patterning of nanocomposites of polymer and carbon nanotubes
Jiang L, et al.
Microelectronic Engineering, 93(1-2), 10-14 (2012)
Carbon nanotube nanocomposite-modified paper electrodes for supercapacitor applications
Korivi NS, et al.
Applied Nanoscience, 7(1-2), 41-45 (2017)
Surface modification of titanium surfaces through a modified oxide layer and embedded silver nanoparticles: Effect of reducing/stabilizing agents on precipitation and properties of the nanoparticles
Ferraris S, et al.
Surface and Coatings Technology, 344(6), 177-189 (2018)