347272
1 of 10
Sigma-Aldrich
295388
六氟丙烯
544086
3,3,3-三氟-1-丙炔
T62804
1,1,1-三氟丙酮
755206
1,3-二氟丙酮
105228
1,1,1,3,3,3-六氟-2-丙醇
176192
硼烷四氢呋喃络合物 溶液
Supelco
Z169609
Spectroline®Spectroline E 系列紫外灯
361011
1H-1,2,3-三唑并[4,5-b]吡啶
340367
(1R)-(-)-诺卜醇
176923
1,3-二氟-2-丙醇
97%
solid
reaction type: C-C Bond Formation
116-118 °C (lit.)
CC(=O)n1nnc2ncccc12
1S/C7H6N4O/c1-5(12)11-6-3-2-4-8-7(6)9-10-11/h2-4H,1H3
SDYATKOQVBKTLQ-UHFFFAOYSA-N
Warning
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Respiratory system
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?