345679
1 of 10
Sigma-Aldrich
238058
氧化钌(IV)
692360
四 [3,5-双(三氟甲基)苯基] 硼酸钠
569747
Grubbs Catalyst® M204
Supelco
60591
四(4-氯苯基)硼酸钾
367907
三氟甲磺酸钠
266639
钴
308315
六氟砷酸锂
206180
碳负载钌
237981
六氟锑酸钠
203882
氧化镍(II)
95%
core: boronreagent type: catalyst
[Rb+].c1ccc(cc1)[B-](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
1S/C24H20B.Rb/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;/h1-20H;/q-1;+1
SQJLZQVNFRBQQI-UHFFFAOYSA-N
Warning
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Respiratory system
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?