Merck
345253
Sigma-Aldrich
S-苄基-L-半胱胺醇
97%
别名:
(R)-2-氨基-3-(苄硫基)-1-丙醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2SCH2CH(NH2)CH2OH
CAS号:
分子量:
197.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
光學活性
[α]20/D −49°, c = 1.4 in ethanol
mp
42-46 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
N[C@H](CO)CSCc1ccccc1
InChI
1S/C10H15NOS/c11-10(6-12)8-13-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,12H,6-8,11H2/t10-/m1/s1
InChI 密鑰
AUOITUNWAPLMBM-SNVBAGLBSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)