Merck
293881
Sigma-Aldrich
1-羟基-1-环丙烷羧酸
97%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$215.00
$215.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$215.00
About This Item
线性分子式:
HOC3H4CO2H
CAS号:
分子量:
102.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$215.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
97%
表单
solid
mp
108-110 °C (lit.)
官能团
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES字符串
OC(=O)C1(O)CC1
InChI
1S/C4H6O3/c5-3(6)4(7)1-2-4/h7H,1-2H2,(H,5,6)
InChI key
GQXURJDNDYACGE-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
A technique utilizing chemical reagents for direct measurement of temperature at a local area and its engineering applications.
Saka M and Hasegawa T.
Acta Mechanica Sinica, 25(2), 149-160 (2009)