Merck
341509
Sigma-Aldrich
2-溴乙基苯甲酸酯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CO2CH2CH2Br
CAS号:
分子量:
229.07
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
98%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.548 (lit.)
沸点
157-159 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.445 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
BrCCOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9BrO2/c10-6-7-12-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
InChI key
KNBBDZULQFKSIE-UHFFFAOYSA-N
一般描述
2-Bromoethyl benzoate is an ester.
应用
2-Bromoethyl benzoate may be used in chemical synthesis.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)