Merck
756962
Sigma-Aldrich
3-溴氧杂环丁烷
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H5BrO
CAS号:
分子量:
136.98
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.484
密度
1.651 g/mL at 25 °C
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
BrC1COC1
InChI
1S/C3H5BrO/c4-3-1-5-2-3/h3H,1-2H2
InChI 密鑰
SZTIZZFKWQWSSP-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
107.6 °F
閃點(°C)
42 °C