339709
339709-5G
$114.00
1 of 10
Sigma-Aldrich
283657
乙酰丙酮镍(II)
345083
双(2,2,6,6-四甲基-3,5-庚二酮酸)铜
339695
双(六氟乙酰丙酮)合钴(II) 水合物
155756
2,2,6,6-四甲基-3,5-庚二酮
332003
3,4,5-三氟苯甲酸
520268
4,4′,4″-三叔丁基-2,2′:6′,2″-三联吡啶
403393
双(2,2,6,6,-四甲基-3,5-庚二酮酸)镍(II)
176435
三氟甲烷磺酸银
696668
氯化镍(II)乙二醇二甲基醚络合物
335193
双(六氟乙酰丙酮)合铜(II) 水合物
100
98%
solid
core: nickelreagent type: catalyst
213 °C (dec.) (lit.)
O.FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Ni]O\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
1S/2C5H2F6O2.Ni.H2O/c2*6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;;/h2*1,12H;;1H2/q;;+2;/p-2/b2*2-1-;;
OMCOVIODBHSWJG-SUXDNRKISA-L
Catalysts
Inorganic Catalysts
Nickel Catalysts
Solution & Vapor Deposition Precursors
Transition Metal Catalysts
Danger
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Respiratory system
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?
如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 4
406341
乙二醇二甲醚溴化镍
282782
乙酰丙酮铂(II)
227129
乙酰丙酮钴(II)
244988
双(1,5-环辛二烯)镍(O)