Merck
339695
Sigma-Aldrich
双(六氟乙酰丙酮)合钴(II) 水合物
98%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$147.00
$147.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$147.00
About This Item
线性分子式:
Co(C5HF6O2)2 · xH2O
分子量:
473.03 (anhydrous basis)
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
$147.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
98%
表单
powder or crystals
solid
组成
Degree of hydration, 2-3
反应适用性
core: cobalt
mp
197 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
O.FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Co]O\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/2C5H2F6O2.Co.H2O/c2*6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;;/h2*1,12H;;1H2/q;;+2;/p-2/b2*2-1-;;
InChI key
XPVNKVXSBTZRRC-SUXDNRKISA-L
相关类别
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.