Merck
336130
Sigma-Aldrich
乙酸铷
98%
别名:
乙酸 铷盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CO2Rb
CAS号:
分子量:
146.53
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
价格与库存信息目前不能提供
方案
98%
SMILES字符串
[Rb+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Rb/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
FOGKDYADEBOSPL-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)