Merck
335738
Sigma-Aldrich
三甲基硅氧基钠 溶液
1.0 M in THF
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 ML
$228.00
$228.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 ML
$228.00
About This Item
线性分子式:
(CH3)3SiONa
分子量:
112.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352000
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$228.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
liquid
质量水平
浓度
1.0 M in THF
密度
0.897 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
[Na+].C[Si](C)(C)[O-]
InChI
1S/C3H9OSi.Na/c1-5(2,3)4;/h1-3H3;/q-1;+1
InChI key
HSNUIYJWTSJUMS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
-2.2 °F - closed cup
闪点(°C)
-19 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)