Merck
329487
Sigma-Aldrich
(-)-8-苯基薄荷醇
98%
别名:
(-)-Phenmenthol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H24O
CAS号:
分子量:
232.36
Beilstein:
3651167
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
光學活性
[α]20/D −26°, c = 2 in ethanol
折射率
n20/D 1.53 (lit.)
密度
0.999 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
C[C@@H]1CC[C@H]([C@H](O)C1)C(C)(C)c2ccccc2
InChI
1S/C16H24O/c1-12-9-10-14(15(17)11-12)16(2,3)13-7-5-4-6-8-13/h4-8,12,14-15,17H,9-11H2,1-3H3/t12-,14-,15-/m1/s1
InChI 密鑰
WTQIZFCJMGWUGZ-BPLDGKMQSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
无底玻璃瓶。内含物在插入的融合锥体内。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)