Merck
326356
Sigma-Aldrich
1,2-二甲氧基乙烷氯化铌(III)络合物
别名:
Niobium trichloride 1,2-dimethoxyethane complex, Trichloro(1,2-dimethoxyethane)niobium
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$517.00
$517.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$517.00
About This Item
线性分子式:
NbCl3 · CH3OCH2CH2OCH3
分子量:
289.39
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
$517.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
powder
质量水平
浓度
30.6-33.5% (%Nb after ignition to oxide, gravimetric)
mp
230 °C (dec.) (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cl[Nb](Cl)Cl.COCCOC
InChI
1S/C4H10O2.3ClH.Nb/c1-5-3-4-6-2;;;;/h3-4H2,1-2H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3
InChI key
SBSZUBUHOUKQMN-UHFFFAOYSA-K
相关类别
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)