Merck
316997
Sigma-Aldrich
氟化铌(V)
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NbF5
CAS号:
分子量:
187.90
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗:
98%
形狀:
powder
品質等級
化驗
98%
形狀
powder
SMILES 字串
F[Nb](F)(F)(F)F
InChI
1S/5FH.Nb/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
InChI 密鑰
AOLPZAHRYHXPLR-UHFFFAOYSA-I
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)