Merck
326194
Sigma-Aldrich
二烯丙基二甲基硅烷
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(H2C=CHCH2)2Si(CH3)2
CAS号:
分子量:
140.30
Beilstein:
1740059
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
方案
98%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.441 (lit.)
沸点
54 °C/20 mmHg (lit.)
密度
0.768 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
C[Si](C)(CC=C)CC=C
InChI
1S/C8H16Si/c1-5-7-9(3,4)8-6-2/h5-6H,1-2,7-8H2,3-4H3
InChI key
ZDSFBVVBFMKMRF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
66.2 °F - closed cup
闪点(°C)
19 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)