Merck
123315
Sigma-Aldrich
1,4-丁二醇二乙烯基醚
98%
别名:
1,4-丁二醇二乙烯基醚, 1,4-二乙烯氧基丁烷, 1,4-双(乙烯氧基)丁烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(-CH2CH2OCH=CH2)2
CAS号:
分子量:
142.20
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
98%
折射率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
62-64 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−8 °C (lit.)
密度
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C=COCCCCOC=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-3-9-7-5-6-8-10-4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
InChI 密鑰
MWZJGRDWJVHRDV-UHFFFAOYSA-N
一般說明
1,4-丁二醇二乙烯基醚被广泛用作交联剂,用于合成聚合物膜、共聚物网络和微球。例如,它可以用作合成用于燃料电池应用的电解质膜和热膨胀微球的前体。
應用
  • 与1,4-丁二醇二缩水甘油醚交联的透明质酸皮肤填充剂的比较理化分析:该研究探索了与1,4-丁二醇二缩水甘油醚交联的透明质酸皮肤填充剂的性质,重点关注了其理化特性和在化妆品应用中的性能(Zerbinati et al., 2021)。
  • 1,4-丁二醇二缩水甘油醚取代的透明质酸水凝胶的深度表征:该研究考察了以1,4-丁二醇二缩水甘油醚修饰的透明质酸水凝胶的性质,提供了有关其结构和功能强化的见解(Zerbinati et al., 2023)。
  • 用于高性能基因转染的高支链聚(5-氨基-1-戊醇-co-1,4-丁二醇二丙烯酸酯):讨论了一种新型支链聚合物的合成和基因递送应用,重点介绍了1,4-丁二醇二丙烯酸酯在改善转染效率中的作用(Zhao et al., 2017)。
  • 热塑性聚氨酯(TPU)的热学、形态学和性质调控:该研究考察了TPU合成中1,4-丁二醇取代的作用,目的是为了改善机械性质和性能(Ernzen et al., 2022)。
  • Zr-Al 催化剂下1,4-丁二醇的环化脱水:重点关注了采用锆铝催化剂将1,4-丁二醇催化转化为四氢呋喃,四氢呋喃是一种关键的工业溶剂和中间体(Li & Chen, 2019)。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1B
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
139.1 °F - closed cup
閃點(°C)
59.5 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter