Merck
325201
Sigma-Aldrich
2-甲基-3-烟酸乙酯
97%
别名:
2-甲基烟酸乙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H11NO2
CAS号:
分子量:
165.19
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.505 (lit.)
沸点
126-127 °C/24 mmHg (lit.)
密度
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
ester
SMILES字符串
CCOC(=O)c1cccnc1C
InChI
1S/C9H11NO2/c1-3-12-9(11)8-5-4-6-10-7(8)2/h4-6H,3H2,1-2H3
InChI key
TZORNSWZUZDUCU-UHFFFAOYSA-N
应用
Ethyl 2-methylpyridine-3-carboxylate was used in the preparation of aminoesters:
  • ethyl 2(piperidinylaminomethyl)benzoate[1]
  • ethyl 2-(N-benzyl-N-methylaminomethyl)benzoate[1]
  • ethyl 2-(diethylaminomethyl)benzoate[1]
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
217.4 °F - closed cup
闪点(°C)
103 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Tandem Wolff rearrangement-?a-cyclization of tertiary amines? sequence: Synthesis of some 1H-2-benzopyran derivatives.
Leost F, et al.
Tetrahedron, 54(23), 6457-6474 (1998)