Merck
320625
Sigma-Aldrich
对环己酮甲酸乙酯
97%
别名:
4-氧代环己基甲酸乙酯, 4-环己酮甲酸乙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(O=)C6H9CO2C2H5
CAS号:
分子量:
170.21
Beilstein:
2520501
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.461 (lit.)
沸点
150-152 °C/40 mmHg (lit.)
密度
1.068 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
ester
ketone
SMILES字符串
CCOC(=O)C1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C9H14O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI key
ZXYAWONOWHSQRU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
用于制备多巴胺激动剂[1] 和四环二萜类的骨架。[2]
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
110 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Tetrahedron Letters, 35, 417-417 (1994)
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 3, 639-639 (1993)
Tetrahedron Letters, 35, 417-417 (1994)