Merck
751294
Sigma-Aldrich
4-Oxocyclohexanecarboxylic acid
97%
别名:
4-Ketocyclohexanecarboxylic acid, Cyclohexanone-4-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$81.20
$81.20
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$81.20
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H10O3
CAS号:
分子量:
142.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$81.20
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
67-71 °C
官能团
carboxylic acid
ketone
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC(=O)C1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C7H10O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h5H,1-4H2,(H,9,10)
InChI key
OWLXUYGCLDGHJJ-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
T Kaneda et al.
European journal of biochemistry, 218(3), 997-1003 (1993-12-15)
We have previously demonstrated that Corynebacterium cyclohexanicum degrades cyclohexanecarboxylic acid, a bacteriocide, through a pathway including the aromatization of 4-oxocyclohexanecarboxylic acid to 4-hydroxybenzoic acid [Kaneda, T. (1974) Biochem. Biophys. Res. Commun. 58, 140-144]. Aromatization has now been shown to be