Merck
317438
Sigma-Aldrich
4-(氯磺酰)异氰酸苯酯
97%
别名:
4-异氰酸苯磺酰氯
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$281.00
5 G
$1,060.00
$281.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$281.00
5 G
$1,060.00
About This Item
线性分子式:
ClSO2C6H4NCO
CAS号:
分子量:
217.63
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$281.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
97%
沸点
130 °C/1 mmHg (lit.)
mp
55-58 °C (lit.)
官能团
isocyanate
SMILES字符串
ClS(=O)(=O)c1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C7H4ClNO3S/c8-13(11,12)7-3-1-6(2-4-7)9-5-10/h1-4H
InChI key
PUXGCFRABSKGED-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)