Merck
305383
Sigma-Aldrich
2,4-二甲基-2,4-戊二醇
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C(OH)(CH3)CH2C(OH)(CH3)2
CAS号:
分子量:
132.20
Beilstein:
1304453
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
方案
99%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.433 (lit.)
沸点
98-100 °C/14 mmHg (lit.)
密度
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(C)(O)CC(C)(C)O
InChI
1S/C7H16O2/c1-6(2,8)5-7(3,4)9/h8-9H,5H2,1-4H3
InChI key
DBTGFWMBFZBBEF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
它的Cr(VI)酯催化二级醇成为酮的过氧乙酸氧化反应。可原位轻松制备铬酸酯。[1]
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
185.0 °F - closed cup
闪点(°C)
85 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Tetrahedron Letters, 26, 5855-5855 (1985)