Merck
305359
Sigma-Aldrich
环己基二甲基硅烷
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H11SiH(CH3)2
CAS号:
分子量:
142.31
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.448 (lit.)
密度
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
C[SiH](C)C1CCCCC1
InChI
1S/C8H18Si/c1-9(2)8-6-4-3-5-7-8/h8-9H,3-7H2,1-2H3
InChI key
SGKGLPDXRGGPCS-UHFFFAOYSA-N
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
89.6 °F - closed cup
闪点(°C)
32 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)