305340
1 of 10
Sigma-Aldrich
229636
硝酸铜(II) 水合物
326755
乙酸铜
923079
923087
901019
多层碳纳米管
514365
乙酰丙酮酸铜
451665
氯化铜(II)
D93856
二亚乙基三胺
Supelco
1.02753
Copper(II) nitrate trihydrate
222011
for analytical purposes
powder and chunks
28.0-34.0% (with Na2S2O3, titration)
30 wt. % loading
battery manufacturing
[Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
1S/Cu.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1
XTVVROIMIGLXTD-UHFFFAOYSA-N
Danger
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Lungs
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?
如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 7
228621
硝酸铅(II)
203149
203874
硝酸镍(II) 六水合物
451657
硫酸铜
209139
硝酸银
S8045
氢氧化钠