Merck
303674
Sigma-Aldrich
3-甲氧基-5-硝基三氟甲苯
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OC6H3(NO2)CF3
CAS号:
分子量:
221.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
如需咨询该产品303674,请联系默克当地办事处或经销商。 联系技术服务部门
化驗
99%
mp
36-38 °C (lit.)
官能基
fluoro
nitro
SMILES 字串
COc1cc(cc(c1)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6F3NO3/c1-15-7-3-5(8(9,10)11)2-6(4-7)12(13)14/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
NCPVPJVRLLHBEL-UHFFFAOYSA-N
應用
3-Methoxy-5-nitrobenzotrifluoride may be used in chemical synthesis.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)