Merck
150371
Sigma-Aldrich
2-乙酰基-1-四氢萘酮
98%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$119.00
25 G
$474.00
$119.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$119.00
25 G
$474.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H12O2
CAS号:
分子量:
188.22
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$119.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
98%
表单
solid
沸点
135-142 °C/1 mmHg (lit.)
mp
55-57 °C (lit.)
官能团
ketone
SMILES字符串
CC(=O)C1CCc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C12H12O2/c1-8(13)10-7-6-9-4-2-3-5-11(9)12(10)14/h2-5,10H,6-7H2,1H3
InChI key
BSELJBOMYPMBNL-UHFFFAOYSA-N
应用
2-Acetyl-1-tetralone was used in the preparation of dihydronaphtho-pyrrole[1].
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
221.0 °F - closed cup
闪点(°C)
105.00 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Porphyrins with exocyclic rings. Part 5. Synthesis of a naphtho [1, 2-b] porphyrin.
Lash TD and Denny CP.
Tetrahedron, 51(1), 59-66 (1995)