Merck
287776
Sigma-Aldrich
(1S,2R)-(+)-N-甲基麻黄碱
99%
别名:
(+)-(1S,2R)-2-二甲基氨基-1-苯丙醇, (+)-N-甲基麻黄碱
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH(OH)CH(CH3)N(CH3)2
CAS号:
分子量:
179.26
Beilstein:
3198945
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
99%
表单
solid
旋光性
[α]20/D +29°, c = 5 in methanol
mp
87-90 °C (lit.)
官能团
amine
hydroxyl
phenyl
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
C[C@H]([C@@H](O)c1ccccc1)N(C)C
InChI
1S/C11H17NO/c1-9(12(2)3)11(13)10-7-5-4-6-8-10/h4-9,11,13H,1-3H3/t9-,11-/m1/s1
InChI key
FMCGSUUBYTWNDP-MWLCHTKSSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)