Merck
287229
Sigma-Aldrich
磺胺异噁唑
98%
别名:
4-氨基- N -(3,4-甲基-3-异恶唑基)苯磺酰胺, N 1 -(3,4-二甲基-5-异恶唑基)磺胺, 磺胺异恶唑
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H13N3O3S
CAS号:
分子量:
267.30
Beilstein:
6737262
MDL编号:
方案
98%
SMILES字符串
Cc1noc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)c1C
InChI
1S/C11H13N3O3S/c1-7-8(2)13-17-11(7)14-18(15,16)10-5-3-9(12)4-6-10/h3-6,14H,12H2,1-2H3
InChI key
NHUHCSRWZMLRLA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)