Merck
282847
Sigma-Aldrich
2-硝基间苯二酚
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
O2NC6H3-1,3-(OH)2
CAS号:
分子量:
155.11
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
如需咨询该产品282847,请联系默克当地办事处或经销商。 联系技术服务部门
方案
98%
表单
solid
自燃温度
800 °F
mp
81-83 °C (lit.)
SMILES字符串
Oc1cccc(O)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO4/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3,8-9H
InChI key
ZLCPKMIJYMHZMJ-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)