Merck
282421
Sigma-Aldrich
DL-丙氨酸-1-13C
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$651.00
$651.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
选择尺寸
变更视图
1 G
$651.00
About This Item
线性分子式:
CH3CH(NH2)13CO2H
分子量:
90.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
$651.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
同位素纯度
99 atom % 13C
质量水平
表单
solid
mp
289 °C (dec.) (lit.)
质量偏移
M+1
SMILES字符串
CC(N)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/i3+1
InChI key
QNAYBMKLOCPYGJ-LBPDFUHNSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)