Merck
277711
Sigma-Aldrich
(甲氧基甲基)三甲基硅烷
98%
别名:
(三甲基硅烷基)甲基甲醚
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 G
$203.00
$203.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 G
$203.00
About This Item
线性分子式:
CH3OCH2Si(CH3)3
CAS号:
分子量:
118.25
Beilstein:
1732033
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$203.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
98%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.39 (lit.)
沸点
83 °C/740 mmHg (lit.)
密度
0.758 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
ether
SMILES字符串
COC[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H14OSi/c1-6-5-7(2,3)4/h5H2,1-4H3
InChI key
PPNQXAYCPNTVHH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
21.2 °F - closed cup
闪点(°C)
-6 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Review SET mechanism in photoredox catalysis for sustainable reactions and rearrangement of oxaziridines.