Merck
277606
Sigma-Aldrich
氯铬酸四丁基铵
98%
别名:
TBACC
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3CH2CH2CH2)4N(ClCrO3)
CAS号:
分子量:
377.91
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
价格与库存信息目前不能提供
方案
98%
反应适用性
reagent type: oxidant
mp
181-185 °C (lit.)
SMILES字符串
[O-][Cr](Cl)(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.ClH.Cr.3O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;;;;/h5-16H2,1-4H3;1H;;;;/q+1;;+1;;;-1/p-1
InChI key
BRRDJFRNQNZSFH-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Ox. Sol. 2
储存分类代码
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)