Merck
275239
Sigma-Aldrich
3-(乙基氨基)-4-甲酚
90%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$81.40
$81.40
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$81.40
About This Item
线性分子式:
C2H5NHC6H3(CH3)OH
CAS号:
分子量:
151.21
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
$81.40
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
品質等級
化驗
90%
mp
85-87 °C (lit.)
SMILES 字串
CCNc1cc(O)ccc1C
InChI
1S/C9H13NO/c1-3-10-9-6-8(11)5-4-7(9)2/h4-6,10-11H,3H2,1-2H3
InChI 密鑰
CTGSQPRDMHCIMM-UHFFFAOYSA-N
應用
3-(乙基氨基)-甲酚已被用于通过与2-(2,4-二羟基苯甲酰基)苯甲酸发生缩合反应而合成对甲氨基酚[1]
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Bryan C Dickinson et al.
Chemistry & biology, 18(8), 943-948 (2011-08-27)
Hydrogen peroxide (H(2)O(2)) can serve as a beneficial signaling agent or toxin depending on its concentration and location within a cell or organism. Methods to measure the localized accumulation of H(2)O(2) in living specimens remain limited. Motivated to meet this