Merck
264539
Sigma-Aldrich
2-Hydroxydibenzofuran
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H8O2
CAS号:
分子量:
184.19
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
化驗
98%
mp
133-135 °C (lit.)
SMILES 字串
Oc1ccc2oc3ccccc3c2c1
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3