Merck
264377
Sigma-Aldrich
2,4-二氟苄胺
98%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$127.00
$127.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$127.00
About This Item
线性分子式:
F2C6H3CH2NH2
CAS号:
分子量:
143.13
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
$127.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
品質等級
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.49 (lit.)
密度
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
fluoro
SMILES 字串
NCc1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C7H7F2N/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3H,4,10H2
InChI 密鑰
QDZZDVQGBKTLHV-UHFFFAOYSA-N
應用
2,4-二氟苄胺已用于合成 βAla–Aib( N -氟芳基甲基),通过 Ugi 四组分缩合反应的非极性碱基二肽核 [1]
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
154.4 °F - closed cup
閃點(°C)
68 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Design and synthesis of N-nonpolar nucleobase dipeptides: application of the Ugi reaction for the preparation of dipeptides having fluoroarylalkyl groups appended to the nitrogen atom.
Das BK, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2, 197-206 (2002)