Merck
257605
Sigma-Aldrich
2,3,7,8,12,13,17,18-八乙基-21H,23H-卟啉钴(II)
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 MG
$166.00
$166.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 MG
$166.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C36H44CoN4
CAS号:
分子量:
591.69
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
$166.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
solid
质量水平
λmax
393 nm
SMILES字符串
CCc1c(CC)c2cc3c(CC)c(CC)c4cc5nc(cc6c(CC)c(CC)c(cc1n2)n6[Co]n34)c(CC)c5CC
InChI
1S/C36H44N4.Co/c1-9-21-22(10-2)30-18-32-25(13-5)26(14-6)34(39-32)20-36-28(16-8)27(15-7)35(40-36)19-33-24(12-4)23(11-3)31(38-33)17-29(21)37-30;/h17-20H,9-16H2,1-8H3;/q-2;+2/b29-17-,30-18-,31-17-,32-18-,33-19-,34-20-,35-19-,36-20-;
InChI key
CILRATIHXSICFS-XTPDIVBZSA-N
一般描述
2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine metalates with cobalt(II) to form 2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine cobalt(II) (CoOEP). CoOEP may be used to form Langmuir Blodgett (LB) thin films.1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)