Merck
257095
Sigma-Aldrich
甲基氯化镁 溶液
3.0 M in THF
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3MgCl
CAS号:
分子量:
74.79
Beilstein:
3587199
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
自燃温度
609 °F
浓度
3.0 M in THF
密度
1.013 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
C[Mg]Cl
InChI
1S/CH3.ClH.Mg/h1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
RQNMYNYHBQQZSP-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
推荐产品
推荐使用弯通式隔垫入口转接器 Z118206 或直通式隔垫入口转接器 Z118141(6mm 内径入口)或直通式隔垫入口转接器 Z118192(13mm 内径入口)。
替代产品
产品编号
说明
价格
隔板入口接头
产品编号
说明
价格
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
靶器官
Central nervous system, Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
闪点(°F)
1.0 °F - closed cup
闪点(°C)
-17.2 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)