Merck
255459
Sigma-Aldrich
五氧化二砷 水合物
97%
别名:
Arsenic pentoxide hydrate
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 G
$382.00
$382.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 G
$382.00
About This Item
线性分子式:
As2O5 · xH2O
CAS号:
分子量:
229.84 (anhydrous basis)
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352303
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
$382.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
97%
表单
powder
组成
Degree of hydration, ~3
密度
4.32 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
O.O=[As](=O)O[As](=O)=O
InChI
1S/As2O5.H2O/c3-1(4)7-2(5)6;/h;1H2
InChI key
XSIWZGKXZLITBO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
储存分类代码
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)