Merck
250627
Sigma-Aldrich
三异丙氧基氯化钛
95%
别名:
三异丙氧化氯钛, 三异丙醇氯化钛
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(CH3)2CHO]3TiCl
CAS号:
分子量:
260.58
Beilstein:
4163222
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
95%
形狀
liquid
反應適用性
core: titanium
reagent type: catalyst
mp
35-40 °C
密度
1.091 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)O[Ti](Cl)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/3C3H7O.ClH.Ti/c3*1-3(2)4;;/h3*3H,1-2H3;1H;/q3*-1;;+4/p-1
InChI 密鑰
IFMWVBVPVXRZHE-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于加强羟醛反应中的区域控制和立体控制的有效添加剂。
其他說明
25°C 以下储存可能导致结晶。将容器移到温暖的地方,应使固体再熔化 (mp~35℃)。重结晶缓慢发生。因此,可以使用注射器技术转移液体。
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
71.6 °F - closed cup
閃點(°C)
22 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Tetrahedron Letters, 34, 677-677 (1993)
商品
Sustainable energy sources with high production efficiency are crucial for meeting increasing energy demand.
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.