Merck
249742
Sigma-Aldrich
十二羰基三锇
98%
别名:
三锇十二羰基, 羰基锇
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$1,100.00
$1,100.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$1,100.00
About This Item
线性分子式:
Os3(CO)12
CAS号:
分子量:
906.81
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
$1,100.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
98%
表单
powder or crystals
反应适用性
core: osmium
reagent type: catalyst
mp
224 °C (lit.)
SMILES字符串
[Os].[Os].[Os].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/12CO.3Os/c12*1-2;;;
InChI key
VUBLMKVEIPBYME-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Leong, W.K. et al.
Organometallics, 16, 1079-1079 (1997)
Hung, J-T. et al.
Organometallics, 15, 5605-5605 (1996)