Merck
247308
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-甲基丁腈
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5CH(CH3)CN
CAS号:
分子量:
83.13
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352001
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
旋光性
[α]20/D +31°, neat
折射率
n20/D 1.39 (lit.)
沸点
125-126 °C (lit.)
密度
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
nitrile
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC[C@H](C)C#N
InChI
1S/C5H9N/c1-3-5(2)4-6/h5H,3H2,1-2H3/t5-/m0/s1
InChI key
RCEJCSULJQNRQQ-YFKPBYRVSA-N
应用
手性结构单元
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
75.2 °F - closed cup
闪点(°C)
24 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)