Merck
247286
Sigma-Aldrich
Potassium hexahydroxyantimonate
别名:
锑酸钾三水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
KSb(OH)6
CAS号:
分子量:
262.90
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
价格与库存信息目前不能提供
mp
240 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
[K+].O[Sb-](O)(O)(O)(O)O
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
替代产品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)