Merck
245976
Sigma-Aldrich
2,4,6-三叔丁基吡啶
99%
别名:
2,4,6-Tris(1,1-dimethylethyl)pyridine
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$425.00
$425.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$425.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H29N
CAS号:
分子量:
247.42
Beilstein:
1620027
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$425.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
99%
表单
solid
沸点
115-120 °C/20 mmHg (lit.)
mp
67-71 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(C)(C)c1cc(nc(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C17H29N/c1-15(2,3)12-10-13(16(4,5)6)18-14(11-12)17(7,8)9/h10-11H,1-9H3
InChI key
IDOFMGSESVXXQI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
2,4,6-Tri-tert-butylpyridine was used in the synthesis of indole triflones[1].
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
[Naming of a child].
Y Endo
Josanpu zasshi = The Japanese journal for midwife, 32(1), 55-55 (1978-01-01)