Merck
245836
Sigma-Aldrich
4,5-二苯基-1,3-二氧戊环烯-2-酮
99%
别名:
1,2-二苯基亚乙烯基碳酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H10O3
CAS号:
分子量:
238.24
Beilstein:
1114120
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
如需咨询该产品245836,请联系默克当地办事处或经销商。 联系技术服务部门
方案
99%
表单
solid
mp
71-75 °C (lit.)
SMILES字符串
O=C1OC(=C(O1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O3/c16-15-17-13(11-7-3-1-4-8-11)14(18-15)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI key
SROHGOJDCAODGI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
4,5-Diphenyl-1,3-dioxol-2-one may be used in chemical synthesis studies.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)